Läs mer
Fisherbrand™ Grad 7 Cellulosafiber och bomullslinter extraktion fingerborg
Produktkod. 11774043 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11774043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för alla utsugssystem.
  • 100% hög ren bomull linters fibrer
  • Neutral och fettfri
  • Hög mekanisk styrka
  • Utmärkt retentionskapacitet
Användningsområden:
  • Utvinning av svavel
  • Extraktion av innehållet av fria lipider i mat
  • Bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser
  • Lack, bindemedelsanalys i färgfärger
  • Kontroll av utsläppsrök i industriella skorstenar
  • Gravimetrisk analys av damm i gaser
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 26 mm
Material Hög renhet cellulosafibrer och bomullslinters
För användning med (applikation) Utvinning av svavel i gasformiga massor, bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser
Kvalitet 7
För användning med (utrustning) Lämplig för alla utsugssystem
Längd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Extraktionsfingerborg