Learn More
Fisherbrand™ Grad 7 Cellulosafiber och bomullslinter extraktion fingerborg
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Unit Size:
Paket med 25
Description
- 100% hög ren bomull linters fibrer
- Neutral och fettfri
- Hög mekanisk styrka
- Utmärkt retentionskapacitet
Användningsområden:
- Utvinning av svavel
- Extraktion av innehållet av fria lipider i mat
- Bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser
- Lack, bindemedelsanalys i färgfärger
- Kontroll av utsläppsrök i industriella skorstenar
- Gravimetrisk analys av damm i gaser
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Insida | 28 mm |
| Material | Hög renhet cellulosafibrer och bomullslinters |
| För användning med (applikation) | Utvinning av svavel i gasformiga massor, bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser |
| Kvalitet | 7 |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för alla utsugssystem |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Produkttyp | Extraktionsfingerborg |