Läs mer
Munktell Filtrak™ Klass ET/MG160 Micro-Glass Extraction Fingerborg
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Mycket temperatur- och kemikaliebeständig
- Ett bekvämt verktyg för att separera aerosoldroppar och kondensat från gaser som används för analytiska eller tekniska ändamål
- Penetrationsprocent mindre än 0,002
- Maximal temperatur på 500 °C
- Innerdiameter 16 mm, längd 50 mm
- Levereras i förpackningar om 25 st
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Diameter (metrisk) Insida | 16 mm |
| Material | Glasfiber |
| Kvalitet | ET/MG 160 |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Produkttyp | Extraktionsfingerborg |