Beskrivning
Graduated and supplied with blue polypropylene cap and pouring ring. ISO/GL 45 screw thread standard to all sizes, conforms to ISO R1115 and DIN 168.Chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C. Autoclavable, do not autoclave bottles with a tightly screwed cap.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| För användning med (applikation) | Suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances. |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 10 Pack |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 235 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO R1115 DIN 168 |
| Produkttyp | Cylindrical Jar |