missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GSDMC Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 30469-1-AP-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The GSDMC antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GSDMC. This antibody recognizes human antigen. The GSDMC antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifikationer
| GSDMC | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 58 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 650 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 56169 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido