Läs mer
GSDMC Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | GSDMC |
|---|---|
| Koncentration | 650 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30236891
|
Proteintech
30469-1-AP-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30234271
|
Proteintech
30469-1-AP-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The GSDMC antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GSDMC. This antibody recognizes human antigen. The GSDMC antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifikationer
| GSDMC | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 650 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 56169 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |