Läs mer
GSK 4716, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays selectivity over ERRα and the classical estrogen receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GSK 4716 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 282.34 |
| Procent renhet | >99% |