Learn More
GSK2578215A
Potent, selective LRRK2 inhibitor; brain penetrant
Marca:  Tocris Bioscience 4629/5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18065002
  • 1994.21 SEK / 5mg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GSK2578215A is a potent LRRK2 inhibitor (IC50 values are 8.9 and 10.1 nM for LRRK2[G2019S] mutant and wild-type LRRK2 respectively). Displays selectivity for LRRK2 over a panel of 460 other kinases. Blocks Ser910 and Ser935 phosphorylation in vitro and in peripheral tissues in vivo. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
5-(2-Fluoro-4-pyridinyl)-2-(phenylmethoxy)-N-3-pyridinylbenzamide
>99%
C24H18FN3O2
1285515-21-0
5 mg
Observed MW: 399.42
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales