Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-GST (Rabbit) Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Thermo Scientific™ A15114
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- LanthaScreen™ terbium-labeled anti-GST Rabbit antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST
- This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity
Spécification
| Kinase Assay | |
| Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
| 1 mg | |
| Frozen | |
| Rb | |
| GST | |
| LanthaScreen™ |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Terbium-labeled anti-GST antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
| Microplate Reader | |
| Drug Development | |
| KA |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu