Läs mer
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-GST (Rabbit) Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
11850.00 SEK - 143300.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | GST |
|---|---|
| Värd art | Rabbit |
| Användningsområden | Kinase Assay |
| Regulatorisk status | RUO |
| Konjugera | Tb (Terbium) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15255684
|
Thermo Scientific™
A15112 |
25 μg |
11850.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15265684
|
Thermo Scientific™
A15113 |
100 μg |
29970.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15275684
|
Thermo Scientific™
A15114 |
1 mg |
143300.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
- LanthaScreen™ terbium-labeled anti-GST Rabbit antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST
- This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity
Specifikationer
| GST | |
| Kinase Assay | |
| Tb (Terbium) | |
| Terbium-labeled anti-GST antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
| Polyclonal |
| Rabbit | |
| RUO | |
| Frozen | |
| Primary | |
| in HEPES buffered Saline |