Läs mer
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ rotationsreometer
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ rotationsreometrar säkerställer intuitiva, pålitliga och flexibla reologiska mätningar. Allt med denna QC-reometer är designat för att ge intuitiv hantering för snabba och pålitliga resultat. Upptäck mer iQ för din kvalitetskontroll!
431810.00 SEK
Specifikationer
Vinkelupplösning 0,63μ rad
Mått (L x B x H) 480 x 390 x 670 mm
Temperaturområde (metriskt) -60 °C till +400 °C
Vikt (metrisk) 57 kg
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Beskrivning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Beskrivning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16823050
Visa dokument
Thermo Scientific™
379-0700
HAAKE MARS iQ reometer - luftlager
431810.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
0,63μ rad
480 x 390 x 670 mm
-60 °C till +400 °C
57 kg
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ rotationsreometer