Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprutor: LT-terminering
Produktkod. 10682601
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Diameter (engelska) Inre:
0,019 tum.
0,029 tum.
0,041 tum.
0,061 tum.
0,091 tum.
0,135 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
6.6 mm
7.75 mm
Max. Tryck:
1000 psi
2000 psi
Packungsgröße:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10682601
Marke: Hamilton™ 80601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Diameter (engelska) Inre 0,061 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
För användning med (applikation) För dispensering av låga volymer för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 710
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Anslutningstyp Luer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt