Läs mer
Hamilton™ Kel-F Navvassa nålar utan kärnor (luerlås)
Nålmätare:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
25 G
26 G
26s G
Nålpunktstil:
Avsmalnande
Skarp, Fasad, Böjd
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0,01 tum.
0,013 tum.
0,016 tum.
0,02 tum.
0,033 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,01 tum.
0,018 tum.
0,025 tum.
0,028 tum.
0,032 tum.
0,035 tum.
0,05 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Kel-F Hub-kompatibla sprutavslutningar
- Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Versionen med slitsar används vid infästning av vissa instrument men påverkar inte anslutningen till nålar. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 31-10
Sex nålar per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 18 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,033 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,05 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.84 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.27 mm |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Kel-F Navnål |
| Nålpunktstil | Skarp, Fasad, Böjd |
| Visa mer |