Läs mer
Axygen™ Robottips för hängande wafer: Tecan-stil vätskenivåavkänningsspetsar, icke-sterila
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Formatera:
Hängande spets
Hängande spets rackad, kartong
Förpackningsstorlek:
Paket med 1536
Paket med 2304
Paket med 4608
Paket med 6912
Beskrivning
- Polypropen
- Volym från 20 till 1000 μL
- Finns med eller utan aerosolbeständiga filter
- Kompatibel med Axygen™ Tecan™ /Perkin Elmer/Auroroa™ Biomed/Corbett Cas-1200-system
Certifikat
Certifierad DNAse-, RNAse- och Pyrogen-säker
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-ANSI |
| För användning med (applikation) | För korrekt provleverans |
| Formatera | Hängande spets rackad, kartong |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| För användning med (utrustning) | Tecan Genesis, Tecan Frihet, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-kanals huvud |
| Material | Polypropen |