Läs mer
Hanna™ Instrument pH-buffertlösningar
Produktkod. 11594307
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11594307
Brand: Hanna Instruments HI7010L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för kalibrering
  • Finns i olika pH-intervall och kvantiteter
  • Kalibrerad enligt NIST standarder
  • Med/utan analysintyg
Specifikationer
pH 10.01
Kvantitet 500 mL