Läs mer
Harmaline, 98+%, Thermo Scientific™
697.72 SEK - 2158.82 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 304-21-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C13H14N2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.268 |
| MDL-nummer | MFCD00004955 |
| InChI-nyckel | QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline |
| PubChem CID | 5280951 |
| IUPAC-namn | 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole |
| LEDER | CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15404249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61699.03 |
1g |
697.72 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15414249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61699.06 |
2158.82 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- CNS stimulant; may act through NMDA receptors
- Reversible inhibitor of MAO-A
Kemiska identifierare
| C13H14N2O | |
| MFCD00004955 | |
| harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline | |
| 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole |
Specifikationer
| Harmaline | |
| C13H14N2O | |
| 207310 | |
| harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline | |
| CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1 | |
| 214.268 | |
| 214.27 |
| 304-21-2 | |
| MFCD00004955 | |
| 14,4613 | |
| QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N | |
| 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole | |
| 5280951 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 206-152-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UU9800000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold