Läs mer
Brady™ Hård miljö Flerfunktionsstansade klara polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Få aggressiva självhäftande etiketter för svåra ytor och de tuffaste miljöerna. Dessa genomskinliga polyesteretiketter är idealiska för laboratorier, tillgångsspårning och märkning av frontplåt.
Brand: Brady™ 173409
488.01 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Permanent lim med hög hållfasthet för rostfritt stål, pulverlackerade metaller, målad emalj och plast i allväderapplikationer
- Tål exponering för UV-ljus, extrema temperaturer, bränsle och olja, avfettningsmedel, rengöringsmedel och rengöringsmedel
- Svart tryck på klar polyester
- UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | |
| Permanent akryl | |
| Klart | |
| Utstansad | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -70 °C till +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 0,5 tum | |
| 25.4 mm | |
| M7-17-430 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 500 etiketter | |
| -94 °F till +212 °F | |
| 0,003 tum. | |
| 0,5 x 1 tum | |
| 1 tum | |
| 12,7 mm |