Läs mer
Brady™ Hård miljö Flerfunktionsstansade klara polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Få aggressiva självhäftande etiketter för svåra ytor och de tuffaste miljöerna. Dessa genomskinliga polyesteretiketter är idealiska för laboratorier, tillgångsspårning och märkning av frontplåt.
535.39 SEK - 3445.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Form | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Form | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||
|
17878454
|
Brady™
174346 |
0,5 x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm | Fyrkantig |
672.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17838824
|
Brady™
174641 |
0,2 x 0,35 tum | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rektangel |
3445.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17851709
|
Brady™
173898 |
0,2 x 0,35 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 5,08 mm | Rektangel |
807.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 10-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17868384
|
Brady™
174251 |
0,25 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 6,35 mm | Rektangel |
1160.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17868204
|
Brady™
174328 |
0,375 x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
542.00 SEK 535.39 SEK / Paket med 500 Save 6.61 SEK 1% Av |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17809184
|
Brady™
173418 |
0,375 x 1 tum | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rektangel |
672.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17838114
|
Brady™
174330 |
0,375 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
757.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17868244
|
Brady™
174198 |
0,375 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
727.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17838914
|
Brady™
173409 |
0,5 x 1 tum | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rektangel |
672.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17818174
|
Brady™
174210 |
0,5 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm | Rektangel |
727.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17841669
|
Brady™
173802 |
0,5 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm | Rektangel |
812.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 26-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17838224
|
Brady™
173319 |
0,375 x 1,5 tum | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rektangel |
702.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17828144
|
Brady™
173875 |
0,6 x 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 15,24 mm | Rektangel |
892.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17838374
|
Brady™
174105 |
0,6 x 1,9 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 15,24 mm | Rektangel |
752.00 SEK
Paket med 250 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17821709
|
Brady™
173893 |
0,275 x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 6,99 mm | Rektangel |
767.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 26-02-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17888364
|
Brady™
174100 |
0,75 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 19,05 mm | Rektangel |
742.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17828254
|
Brady™
174106 |
1 x 1,9 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
1255.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17898444
|
Brady™
174098 |
3 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 76,2 mm | Rektangel |
792.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
|
17868154
|
Brady™
174102 |
3 x 1,9 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 76,2 mm | Rektangel |
1505.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|
Description
- Permanent lim med hög hållfasthet för rostfritt stål, pulverlackerade metaller, målad emalj och plast i allväderapplikationer
- Tål exponering för UV-ljus, extrema temperaturer, bränsle och olja, avfettningsmedel, rengöringsmedel och rengöringsmedel
- Svart tryck på klar polyester
- UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Specifications
| Autoklaveringsbar | |
| Permanent akryl | |
| Klart | |
| Kassett (tejp) | |
| Termisk överföring | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering | |
| -94 °F till +212 °F | |
| 0,003 tum. |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| Nej | |
| -70 °C till +100 °C | |
| 0.076 mm |