Läs mer
Brady™ Hård miljö Flerfunktionsstansade klara polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Få aggressiva självhäftande etiketter för svåra ytor och de tuffaste miljöerna. Dessa genomskinliga polyesteretiketter är idealiska för laboratorier, tillgångsspårning och märkning av frontplåt.
Brand:  Brady™ 174098
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17898444
  • 792.00 SEK / Paket med 100
Beräknad leverans: 09-12-2026
Beskrivning
  • Permanent lim med hög hållfasthet för rostfritt stål, pulverlackerade metaller, målad emalj och plast i allväderapplikationer
  • Tål exponering för UV-ljus, extrema temperaturer, bränsle och olja, avfettningsmedel, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Svart tryck på klar polyester
  • UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Permanent akryl
Klart
Kassett (tejp)
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
Nej
Rektangel
-70 °C till +100 °C
0.076 mm
3 tum
25.4 mm
M6-22-430
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
100 etiketter
-94 °F till +212 °F
0,003 tum.
3 x 1 tum
1 tum
76,2 mm