Läs mer
Brady™ Hård miljö Multifunktionsstansade ogenomskinliga polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Permanent polyester är idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand: Brady™ 173346
504.22 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
- Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
- UL godkänd, CSA godkänd
- Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
- Drifttemperatur på -70 °C till 110 °C (-94 F °till 230 °F)
- Tillverkad av B-423 polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Utstansad | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -70 °C till +110 °C | |
| 0.076 mm | |
| 1 tum | |
| 38.1 mm | |
| M7-31-423 |
| Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 250 etiketter | |
| -94 °F till +230 °F | |
| 0,003 tum. | |
| 1 x 1,5 tum | |
| 1,5 tum | |
| 25,4 mm |