Läs mer
Brady™ Hård miljö Multifunktionsstansade ogenomskinliga polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Permanent polyester är idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
290.00 SEK - 5260.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Se fler specifikationer
Produkter 56
Produktkod Brand Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17838774
Visa dokument
Brady™
174190
0,187 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 4,75 mm Rektangel
857.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17858474
Visa dokument
Brady™
174189
0,25 x 0,25 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Fyrkantig
466.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818264
Visa dokument
Brady™
174173
0,25 x 0,75 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
757.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888124
Visa dokument
Brady™
174186
0,25 x 0,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
807.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17898824
Visa dokument
Brady™
174244
0,25 x 2 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
313.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17838264
Visa dokument
Brady™
174246
0,25 x 1,25 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
927.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888274
Visa dokument
Brady™
174250
0,25 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
1055.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818414
Visa dokument
Brady™
174334
0,2 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
662.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17858264
Visa dokument
Brady™
174372
0,2 x 0,65 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
737.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17868744
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173434
0,25 x 0,75 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
702.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17839064
Visa dokument
Brady™
173423
0,25 x 0,25 tum M710, BMP71 6,35 mm Fyrkantig
432.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17869174
Visa dokument
Brady™
173371
0,25 x 2 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
290.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17869144
Visa dokument
Brady™
174590
0,25 x 1,25 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
857.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17859224
Visa dokument
Brady™
173366
0,25 x 1,5 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
977.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17828294
Visa dokument
Brady™
173318
0,2 x 0,5 tum M710, BMP71 5,08 mm Rektangel
612.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17808134
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173317
0,275 x 0,5 tum M710, BMP71 6,99 mm Rektangel
647.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17828184
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173304
0,2 x 0,65 tum M710, BMP71 5,08 mm Rektangel
682.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17858304
Visa dokument
Brady™
174337
0,275 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,99 mm Rektangel
697.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17878404
Visa dokument
Brady™
174287
0,375 x 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Fyrkantig
489.00 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888774
Visa dokument
Brady™
173333
0,375 x 0,375 tum M710, BMP71 9,53 mm Fyrkantig
452.00 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17848454
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174197
0,375 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
960.87 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17868804
Visa dokument
Brady™
174431
0,375 x 1 tum M610, M710, M611, BMP61, BMP71 9,53 mm Rektangel
4555.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17848464
Visa dokument
Brady™
174249
0,125 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 3,18 mm Rektangel
947.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17808194
Visa dokument
Brady™
174326
0,4 x 0,4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 10,16 mm Fyrkantig
512.00 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818324
Visa dokument
Brady™
174104
0,6 x 1,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 15,24 mm Rektangel
662.00 SEK
Paket med 250
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17898344
Visa dokument
Brady™
173321
0,4 x 0,4 tum M710, BMP71 10,16 mm Fyrkantig
473.00 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17878414
Visa dokument
Brady™
173313
0,5 x 0,5 tum M710, BMP71 12,7 mm Fyrkantig
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
592.00 SEK
585.68 SEK / Paket med 500
Save 6.32 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17899054
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173363
0,5 x 1,5 tum M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
752.00 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888244
Visa dokument
Brady™
174345
0,5 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Fyrkantig
637.00 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17808144
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174256
0,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
1087.11 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17848164
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174207
0,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
727.00 SEK
Paket med 500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888204
Visa dokument
Brady™
174493
0,5 x 0,5 tum M610, M710, M611, BMP61, BMP71 12,7 mm Fyrkantig
4275.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
17848114
Visa dokument
Brady™
174468
0,5 x 1,5 tum M610, M710, M611, BMP61, BMP71 12,7 mm Rektangel
5260.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17848764
Visa dokument
Brady™
173445
0,5 x 1 tum M610, M611, M710, BMP61, BMP71 12,7 mm Rektangel
4695.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818154
Visa dokument
Brady™
174193
0,275 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,99 mm Rektangel
882.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17808414
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174099
0,75 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
652.00 SEK
Paket med 250
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17809144
Visa dokument
Brady™
173367
0,125 x 1,5 tum M710, BMP71 3,18 mm Rektangel
877.00 SEK
Paket med 750
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17814758
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173346
1 x 1,5 tum M710, BMP71 25,4 mm Rektangel
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
558.69 SEK
533.92 SEK / 1 rullar
Save 24.77 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
17879094
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173374
1 x 3 tum M710, BMP71 25,4 mm Rektangel
416.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17879044
Visa dokument
Brady™
173373
1 x 4 tum M710, BMP71 25,4 mm Rektangel
497.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17801429
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174274
1 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
582.00 SEK
Paket med 250
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17878114
Visa dokument
Brady™
174282
1,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
827.00 SEK
Paket med 250
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17849044
Visa dokument
Brady™
173369
1,25 x 2,75 tum M710, BMP71 31,75 mm Rektangel
542.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17819144
Visa dokument
Brady™
174453
1 x 1 tum M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm Fyrkantig
3325.00 SEK
Paket med 2500
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17879124
Visa dokument
Brady™
173448
1 x 2 tum M610, M611, M710, BMP61, BMP71 25,4 mm Rektangel
2665.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17891409
Visa dokument
Brady™
174220
1 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
517.00 SEK
511.31 SEK / Paket med 250
Save 5.69 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17888334
Visa dokument
Brady™
174240
1 x 3 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
449.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17828444
Visa dokument
Brady™
174242
1 x 4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
542.00 SEK
535.39 SEK / Paket med 100
Save 6.61 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17838434
Visa dokument
Brady™
174292
1,9 x 3 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
587.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17818284
Visa dokument
Brady™
174299
1,9 x 4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
732.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17878894
Visa dokument
Brady™
173338
1,5 x 1,5 tum M710, BMP71 38,1 mm Fyrkantig
767.00 SEK
Paket med 250
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17848894
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173329
1,9 x 3 tum M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
542.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17808954
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173326
1,9 x 4 tum M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
677.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17898174
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
174228
2 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 50,8 mm Rektangel
411.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17849024
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
173384
2 x 1 tum M710, BMP71 50,8 mm Rektangel
380.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17858384
Visa dokument
Brady™
174247
2,75 x 1,25 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 69,85 mm Rektangel
587.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -70 °C till 110 °C (-94 F °till 230 °F)
  • Tillverkad av B-423 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Utstansad
Termisk överföring
Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
-94 °F till +230 °F
0,003 tum.
Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Icke-steril
Nej
-70 °C till +110 °C
0.076 mm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer