Läs mer
Brady™ Hård miljö Multifunktionsstansade ogenomskinliga polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Permanent polyester är idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand:  Brady™ 173304
615.50 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17828184
  • 682.00 SEK / Paket med 750
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Beskrivning
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -70 °C till 110 °C (-94 F °till 230 °F)
  • Tillverkad av B-423 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Kassett (tejp)
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Nej
Rektangel
-70 °C till +110 °C
0.076 mm
0,2 tum
16.51 mm
M7-9-423
Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Termisk överföring
Icke-steril
M710, BMP71
750 Etiketter
-94 °F till +230 °F
0,003 tum.
0,2 x 0,65 tum
0,65 tum.
5,08 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Utgår: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Kampanjkod: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Tillämpa kampanj och lägga till...