Läs mer
Brady™ Hård miljö Multifunktionsstansade ogenomskinliga polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Permanent polyester är idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand:  Brady™ 174282
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17878114
  • 827.00 SEK / Paket med 250
I lager
Beskrivning
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -70 °C till 110 °C (-94 F °till 230 °F)
  • Tillverkad av B-423 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Nej
Fyrkantig
-70 °C till +110 °C
0.076 mm
1,5 tum
38.1 mm
M6-32-423
Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
250 etiketter
-94 °F till +230 °F
0,003 tum.
1,5 x 1,5 tum
1,5 tum
38,1 mm