Läs mer
Brady™ Hård miljö Multifunktionsstansade ogenomskinliga polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Permanent polyester är idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand:  Brady™ 173333
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17888774
  • 452.00 SEK / Paket med 500
Beräknad leverans: 02-10-2026
Beskrivning
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -70 °C till 110 °C (-94 F °till 230 °F)
  • Tillverkad av B-423 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Nej
Fyrkantig
-70 °C till +110 °C
0.076 mm
0,375 tum
9.53 mm
M7-3-423
Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Termisk överföring
Icke-steril
M710, BMP71
500 etiketter
-94 °F till +230 °F
0,003 tum.
0,375 x 0,375 tum
0,375 tum
9,53 mm