Läs mer
Brand™ HDPE-atomizers
Produktkod. 12015302 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
850 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12015302 850 mL Paket med 5
1 options
Produktkod. 12015302 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 144190
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genom att vrida på munstycket kan leveransen varieras från en fin spray till en fast stråle.
  • Ogenomskinligt vitt till färgen med röda accenter
  • Tillhandahålls i paket om 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 850 mL
Färg Vitt
Material HDPE
Antal per förpackning 5/Pk.
Produkttyp Atomizer