Läs mer
Brand™ Wide-mouth Square HDPE Bottles
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Trådstorlek (metrisk):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Manufactured from translucent HDPE.
- Tamper-proof polypropylene closure includes sealing cone with press-off retaining ring.
- Rectangular shape saves space on tight counters, benches, and cabinets.
- Ideal for use as a storage container.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Färg | Translucent |
| Mått (L x B x H) | 142 x 142 x 294mm |
| Inkluderar | Press-off retaining ring |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 142mm |
| Bredd (metrisk) | 294mm |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 80 |
| Stängningsfärg | Blue |
| Förslutning ingår | Yes |
| Visa mer |