Läs mer
Thermo Scientific™ HDPE cylinder runda flaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17234383
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Nivå:
Certifierad
Produktkod. 17234383
Brand: Thermo Scientific™ 3130500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter med den ursprungliga EPA-specificerade flaskan för vätskeprovtagning.
Samla vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter med Thermo Scientific™ HDPE Cylinder Round Bottles, den ursprungliga EPA-specificerade flaskan för vätskeprovtagning. HDPE cylinder rundor med en smal mynning erbjuder enkel hantering och precision hällning. Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade specifikationer för metaller, cyanid, fluor och andra vattenkvalitetsparametrar. Eller obearbetad och bulkpackad för extra ekonomi.
  • HDPE-behållare med vit LDPE-fodrad polypropenlock
  • Smal cylinder rund flaska är lätt att greppa och hantera
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Smal mun för precisionshällning
  • Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
  • Tillgänglig bulkpackad för extra ekonomi
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Certifieringsparametrar Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor
Färg Naturlig
Beskrivning HDPE Cylinder Rund
Diameter (engelska) Inre 0,81 tum.
Diameter (engelska) 2,44 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.06 cm
Material HDPE
nr per ärende 24
Förpackning Fall av 24
Ersättningsförslutning 067-2810WBP
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Metaller och vattenkvalitet, CN, F
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 17,3 oz.
Volym (metrisk) Brätt 511 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Form Rund
Höjd (metrisk) 200 mm
Höjd (engelska) 7,87 tum
Förslutningsfoder Skum/LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-410 mm
Diameter (metrisk) 62 mm