Läs mer
KARTELL HDPE dispenserflaska
Produktkod. 16609931
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16609931 500 mL Varje
1 options
Produktkod. 16609931 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0032800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 SEK
    149.58 SEK / Paket med 1
    Save 14.42 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE-dispenserflaskan är lämplig för enkel eller kontinuerlig dispensering av vätskor.
  • Utmatningsflaska
  • Lämplig för enkel och/eller kontinuerlig dispensering av vätskor
  • Material: HDPE (flaska), PP (dispenser)
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Vitt
Material HDPE, Polypropen
nr per ärende 150
Antal per förpackning 5
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Stängningsstorlek 22.5 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Utmatningsflaska
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.