Läs mer
Kautex™ HDPE droppflaskor
Beskrivning
- Lämplig för lim
- HDPE
- Naturlig färg
- Rund
- Utan stängning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 12.7 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för lim |
| Material | HDPE |
| Höjd (metrisk) | 64.5 mm |
| Diameter (metrisk) | 31.3 mm |
| Produkttyp | Tappa flaska |