Läs mer
Kautex™ HDPE droppflaskor
Produktkod. 10798165
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10798165 10 mL -
10720433 25 mL Varje
10777185 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10798165 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000099529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 SEK
    325.91 SEK / Paket med 100
    Save 59.09 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
HDPE droppflaskor– är runda flaskor av HDPE som är lämpliga för lim
  • Lämplig för lim
  • HDPE
  • Naturlig färg
  • Rund
  • Utan stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 12.7 mm
För användning med (applikation) Lämplig för lim
Material HDPE
Höjd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttyp Tappa flaska