Läs mer
Thermo Scientific™ HDPE-kannor med vit LDPE-skumfodrad polypropenskruvförslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15222210
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
4000 mL
Nivå:
Certifierad
Obearbetad
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Nivå unitSize
15222210 2000 mL Certifierad Varje
15232210 4000 mL Obearbetad Varje
15931621 4000 mL Certifierad Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15222210 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3152000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Häll högre volymprover lättare med dessa HDPE-kannor som uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor.
Häll högre volym prover lättare med Thermo Scientific™ HDPE-kannor med vit LDPE-skumfodrad polypropenskruvförslutning. Kannor uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor. Med en smal öppning gör dessa kannor att hälla prover med större volymer enkelt. Det robusta handtaget gör det också lätt att bära. Rekommenderas för insamling av vattenprover som ska analyseras för oorganiska spåranalyter.
  • HDPE-behållare med vitt LDPE-fodrat polypropenlock
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Smal mun för precisionshällning
  • Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
  • Stabilt handtag för enkel transport och hällning
  • Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Inkluderar
  • Skruvförslutningar av polypropen
  • Certifierade behållare inkluderar även streckkodning, analysetiketter, COA, säkerhetsförseglad kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 gal., 2000 ml
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Certifieringsparametrar Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor
Färg Naturlig
Beskrivning HDPE kanna
Diameter (engelska) 5,51 tum
Material HDPE
nr per ärende 6
Förpackning Fall av 6
Ersättningsförslutning 067-3800WBP
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Metaller och vattenkvalitet, CN, F
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 66 oz.
Volym (metrisk) Brätt 1951 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Form Rund
Höjd (metrisk) 287 mm
Höjd (engelska) 11,29 tum.
Förslutningsfoder Skum/LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 140 mm