Läs mer
Thermo Scientific™ HDPE runda Boston-flaskor med smal mun
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Stängningsstorlek:
20-410 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Thermo Scientific™ HDPE Boston runda flaskor med smal mun har en smal mun för precisionshällning och är certifierade för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor.
- HDPE-behållare med vitt LDPE-fodrat polypropenlock
- Kapsyler monterade på behållare
- Smal mun för precisionshällning
- Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Certifieringsparametrar | Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | HDPE Boston Runda |
| Diameter (engelska) Inre | 0,71 tum. |
| Diameter (engelska) | 1,88 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.8 cm |
| Material | HDPE |
| Visa mer |