Läs mer
Buerkle™ Smalhalsad fyrkantig flaska
Produktkod. 10785164 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10785164 20 mL
17240574 50 mL
10395232 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10785164 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03310020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kostnadseffektiv fyrkantig flaska för packning och förvaring av vätskor, pulver och granulat.
  • HDPE, transparent, spricksäker
  • Speciellt märkningsområde för etiketter eller manuell skrift
  • Läcksäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 27 mm
Kvantitet 1
Bredd (metrisk) 27 mm
Trådstorlek (metrisk) 18 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 51 mm