Beskrivning
- HDPE, transparent, spricksäker
- Speciellt märkningsområde för etiketter eller manuell skrift
- Läcksäker
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 33 mm |
| Bredd (metrisk) | 43 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | 18 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 77 mm |