Läs mer
Buerkle™ HDPE smalhalsad fyrkantig flaska med skruvlock
Produktkod. 15495574 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15495574 100 mL Varje
15435564 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495574 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03320100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ HDPE smalhalsad fyrkantig flaska med skruvlock är en kostnadseffektiv flaska för packning och förvaring av vätskor.
  • HDPE, transparent, spricksäker
  • Speciellt märkningsområde för etiketter eller manuell skrift
  • Lämplig som engångsflaska
  • Läcksäker
  • Med skruvlock
  • Dropperlock 0300-3018 finns men säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Genomskinlig
Beskrivning Utesluter dropplock 0300-3018
Mått (L x B x H) 41 x 33 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Skruvlock
Material HDPE
Längd (metrisk) 41 mm
Kvantitet 1
Bredd (metrisk) 33 mm
Trådstorlek (metrisk) 18 mm
Stängningsfärg Genomskinlig
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 113 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock