Läs mer
Kautex™ HDPE 308/310-serien med smal hals
Produktkod. 10339790
Change view
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
2.5 L
Färg:
Naturlig
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg unitSize
10339790 2.5 L Naturlig Varje
10346211 0.5 L Naturlig Varje
10559912 0.5 L Naturlig Paket med 120
15500981 1 L Naturlig -
10028081 2.5 L Svart -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10339790 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000084153
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd denna Kautex ™HDPE 308/310 serie smalhalsad flaska för att packa, skicka prover, posta och lagra. Lämplig för fyllning och transport av farliga vätskor, den har ett försänkt etikettfält med storlekarna 1000 och 2500 ml. och är FN-godkänd för vätskor.
  • Optimerat handtag för säker och bekväm hantering.
  • Infällt etikettfält med storlekarna 1000 och 2500 ml.
  • GL 45 hals, tre olika typer av förslutningar tillgängliga
  • täta
  • UN godkänd för vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 28.7 mm
För användning med (applikation) Förpackning, skicka prover, post, förvaring
Material HDPE
Halsfinish Smal
Certifikat och efterlevnad UN 3H1/X1.9/250
Mun Smal
Höjd (metrisk) 282 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Diameter (metrisk) 127 mm