Läs mer
Kautex™ HDPE naturlig rektangulär flaska med smal hals
Produktkod. 17848117
Change view
Kapacitet (metrisk):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 381
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
17848117 1 L -
10571931 0.1 L Paket med 108
15901391 0.1 L Paket med 108
17878117 0.1 L -
10248420 0.25 L Paket med 381
15911391 0.25 L Paket med 381
10258420 0.5 L Varje
17838107 0.5 L -
10282131 1 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17848117 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000070523
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Hög stabilitet, räfflade sidor för säkert grepp
  • Rektangulär, naturlig färg
  • Kepsar ingår inte; säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 19 mm
För användning med (applikation) Förvaring, förpackning, dispensering, utskick
Material HDPE
Halsfinish Smal
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 222.5 mm
Produkttyp Flaska med smal hals