Läs mer
Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med smal mun
Kapacitet (metrisk):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Varje
Beskrivning
- Fyrkantigt tvärsnitt
- Infällt etikettfält
- Ingen mössa. Fyra typer av förslutningar tillgängliga separat
- Idealisk för vätskor, läckagesäker
- förpackning
- skickar prover
- transport
- lagring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.25 L |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 17 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, skicka prover, transport, förvaring |
| Material | HDPE |
| Halsfinish | Smal |
| Förslutning ingår | Nej |
| Mun | Smal |
| Form | Fyrkantig |
| Höjd (metrisk) | 136 mm |
| Visa mer |