Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ HDPE-avlångflaskor med proppropenkapsyler
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Naturliga HDPE Wide Mouth Oblong Bottles erbjuder en platsbesparande design för arbetsbänken
- En bred öppning är idealisk för att provta fasta ämnen och pulver
- HDPE ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig
- God kemisk resistens, lämplig för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer
- Idealiskt för höghastighetsfyllning, krävande läkemedelsspecifikationer och hårdhänt hantering vid frakt
- Polypropenkapslingar med skummade polyetenfoderrör erbjuder god kemisk beständighet, inklusive syror, alkoholer, alkalier, vattenbaserade produkter, kosmetika, hushållsoljor och lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 195 mm |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 53-400 |
| Visa mer |