Läs mer
Fisherbrand™ HDPE avlånga flaskor med polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1250 mL
Halsfinish:
38-400
43-400
53-400
Kvantitet:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
- Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun ger en utrymmesbesparande design för arbetsbänken
- Flaskorna har en bred munöppning, idealisk för provtagning av fasta ämnen och pulver
- HDPE ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig
- Idealisk för höghastighetsfyllning, krävande farmaceutiska specifikationer och grov hantering vid frakt
- HDPE ger fuktbarriär och är slagtålig
- Polypropenförslutningar med skummade polyetenfoder ger god kemisk beständighet inklusive syror, alkoholer, alkalier, vattenhaltiga produkter, kosmetika, hushållsoljor och lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 119 mm |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 48 Pk. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 43-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |