Läs mer
Emballator HDPE Rectangular Bottles
Produktkod. 11354345
Encompass
Mått (L x B x H):
95.3 x 75 x 195 mm
45 x 38 x 91 mm
64 x 44 x 131 mm
84 x 56 x 153 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11354345
Brand: Emballator 48E0010220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Made of HDPE
  • Shape: Rectangular
  • Material: HDPE
  • Color: Nature
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Mått (L x B x H) 45 x 38 x 91 mm
Material HDPE
Vikt (metrisk) 11g
Form Rectangular
Produkttyp Rectangular Bottle
Stängningsstorlek 22 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.