Läs mer
Emballator HDPE Rectangular Bottles
Mått (L x B x H):
95.3 x 75 x 195 mm
45 x 38 x 91 mm
64 x 44 x 131 mm
84 x 56 x 153 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Shape: Rectangular
- Material: HDPE
- Color: Nature
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Mått (L x B x H) | 45 x 38 x 91 mm |
| Material | HDPE |
| Vikt (metrisk) | 11g |
| Form | Rectangular |
| Produkttyp | Rectangular Bottle |
| Stängningsstorlek | 22 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.