Läs mer
Buerkle™ HDPE runda flaskor med snäpplås
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Flaska HDPE transparent, förslutning PP
- Snäppstängning med hålØ 3 mm
- Kostnadseffektiv och välformad
- Behändiga runda flaskor med snäppfällbart lock
- Provtagning möjlig per portion
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Kosmetiska vätskor, emulsioner, krämer och oljor |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 1 |
| Genomskinlighet | Ja |
| Trådstorlek (metrisk) | 22 mm |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Visa mer |