Läs mer
Kautex™ LDPE rund flaska med smal hals 301 med propp, Ecru
Beskrivning
- Proppar packade i polybag
- Flexibel
- Goda formbevarande egenskaper
- Läcksäker
- LPDE
- Smal hals
- Färg: Ecru
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Ecru |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 14 mm |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 3200/Cs. |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 46.5 mm |
| Produkttyp | Flaska |
| Stängningsstorlek | 14 mm |
| Visa mer |