Beskrivning
- Transparent för enkel identifiering av innehållet
- Flaska gjord av HDPE, spraypump gjord av PP och rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Vitt |
| Material | LDPE, Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Kemisk etikett | Blank |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 1,0144 fl oz. |
| Visa mer |