Läs mer
Buerkle™ HDPE sprayflaskor med pumpförångare och säkerhetslock
Produktkod. 11812333 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11812333 50 mL Varje
11921441 20 mL Varje
15294455 100 mL Varje
10071992 250 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11812333 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03093005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90 SEK
    29.60 SEK / Paket med 1
    Save 1.30 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förånga vätskor med en knapptryckning på ett miljöanpassat sätt med dessa HDPE-sprayflaskor. Buerkle™ HDPE sprayflaskor med pumpförångare och säkerhetslock har ett skyddande lock som förhindrar oavsiktlig pressning av pumpen och fungerar som ett dammskydd.
  • Transparent för enkel identifiering av innehållet
  • Flaska av HDPE, spraypump av PP och rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (engelska) 1.38 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Inkluderar Säkerhetslock, pumpförångare, skyddskåpa
Höjd (metrisk) med stängning 110 mm
Material HDPE, Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 82 mm
Höjd (engelska) 3.23 in.
Kemisk etikett Blank
Stängningsmaterial Polypropen, rostfritt stål
Diameter (metrisk) 35 mm
Förslutningstyp Spray
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 1.69 oz.
Form Rund
Disponibel Reusable