Läs mer
Buerkle™ HDPE sprayflaskor med pumpförångare och säkerhetslock
Produktkod. p-8002246 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11921441
Brand: Buerkle™ 03093002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förånga vätskor med en knapptryckning på ett miljöanpassat sätt med dessa HDPE-sprayflaskor. Buerkle™ HDPE sprayflaskor med pumpförångare och säkerhetslock har ett skyddande lock som förhindrar oavsiktlig pressning av pumpen och fungerar som ett dammskydd.
  • Transparent for easy identification of contents
  • Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Transparent
Inkluderar Safety cap, pump vaporizer, protective cover
Material HDPE
Förslutning ingår Yes
Form Round
Höjd (metrisk) 85 mm
Stängningsmaterial Polypropylene, Stainless Steel
Förslutningstyp Spray