Läs mer
BRAND™ HDPE förvaringsflaska
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högdensitetspolyeten
- Med skruvlock och bärhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Inkluderar | Bärhandtag |
| Material | HDPE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Produkttyp | Förvaringsflaska |
| Förslutningstyp | Skruvlock |