Beskrivning
- Tillverkad av slitstark PP med yttre förstärkningsribbor
- Temperaturbeständig från -40 °C till 90 °C
- Enligt Eurostandard
- Lock och transportrullar finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringslåda |
| Färg | Grå |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Enligt Eurostandard |
| Mått (D x B x H) Inredning | 367 x 267 x 116 mm |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 120 mm |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 116 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Längd (metrisk) Interiör | 367 mm |
| Visa mer |