Läs mer
Buerkle™ Förvarings- och staplingsbehållare av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Volym (metrisk):
11 L
17 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark PP med yttre förstärkningsribbor
- Temperaturbeständig från -40 °C till 90 °C
- Enligt Eurostandard
- Lock och transportrullar finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvarings- och staplingsbehållare |
| Färg | Grå |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | Enligt Eurostandard |
| Mått (D x B x H) Inredning | 567 x 367 x 176 mm |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 180 mm |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 176 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) Interiör | 567 mm |
| Visa mer |